Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de estreptavidina Sera-Mag™, capacidad alta de unión de biotina
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Capacidad de unión de biotina de 4500 a 5500 pmol/mg de microesferas
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 % de sólidos (10 mg/ml) |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas |
| Cantidad | 1 ml |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |