Learn More
Cytiva Gránulos magnéticos de carboxilo Sera-Mag SpeedBeads™, hidrófobos:
Código de producto. p-6838069 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11819912
Marca: Cytiva 65152105050250
Edge
Excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos. Su estructura similar a la de la coliflor otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos pueden ser activados por la química EDC/EDAC estándar para reaccionar con grupos de aminoácidos libres, formando enlaces de amida.
  • Gránulos de magnetita de doble capa
  • . Alta capacidad de unión
  • Diámetro de 1,0 μm
  • Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
  • Gránulos hidrófobos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 % de sólidos (50 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras de ADN, Purificación de proteínas
Cantidad 15 ml
Diámetro (métrico) 1 μm