Descripción
- Double shell magnetite beads
- . High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
- Hydrophobic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5% solids (50mg/mL) |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | DNA Sample Prep, Protein Purification |
| Cantidad | 1 L |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |