Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de carboxilo Sera-Mag SpeedBeads™, hidrófilas
Código de producto. 13223609 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13223609
Marca: Cytiva 45152105050450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelentes para acoplar oligoelementos o proteínas directamente a los gránulos. Su estructura similar a la de la coliflor otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los grupos carboxilos en estos gránulos pueden ser activados por la química EDC/EDAC estándar para reaccionar con grupos de aminoácidos libres, formando enlaces de amida.
  • Double shell magnetite beads
  • . High binding capacity
  • 1.0μm diameter
  • High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
  • Hydrophilic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5% solids (50mg/mL)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) DNA Sample Prep, Protein Purification
Cantidad 1 L
Diámetro (métrico) 1 μm