Descripción
- Gránulos de magnetita de doble capa
- . Alta capacidad de unión
- Diámetro de 1,0 μm
- Alto contenido de ácido carboxilo para la unión de ADN y proteínas
- Gránulos hidrófilos basados en requisitos de entrecruzamiento para la capa de encapsulación
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 % de sólidos (50 mg/ml) |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras de ADN, Purificación de proteínas |
| Cantidad | 100 mL |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |