Descripción
El reactivo de selección de tamaño y limpieza de PCR Sera-Mag Select combina las excepcionales características de unión de los Speedbeads de carboxilo Sera-Mag con una solución de unión optimizada en una formulación lista para usar. El rango de tamaños de ADN aislado del proceso puede adaptarse a los requisitos finales del usuario’ ajustando la cantidad de reactivo que se mezcla con un volumen fijo de muestra.
- Utilice un solo reactivo para la limpieza de PCR y la selección de tamaño
- Controle fácilmente el tamaño del ADN que se retiene o elimina añadiendo varias proporciones de Sera-Mag Select a su muestra, lo que permite la limpieza de la biblioteca NGS y los fragmentos de PCR, así como la selección de tamaño doble de las bibliotecas
- Utiliza los mismos protocolos que los reactivos existentes para que pueda integrarse directamente en los flujos de trabajo existentes con una interrupción mínima
- Sera-Mag Select ofrece una distribución ajustada en la selección de tamaños para una alta recuperación de rendimiento de tamaños de fragmentos específicos
- Adecuado para flujos de trabajo manuales, de alto rendimiento y automatizados
- Sera-Mag Select debe almacenarse en el refrigerador a entre 2 °C y 8 °C - No congelar - Almacenar en posición vertical y mantener el frasco bien sellado
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Probado funcionalmente en la selección del tamaño |
| Cantidad | 60 mL |