Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Select
Código de producto. 16407655 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
60 mL
450 mL
Tamaño de la unidad:
450 ml
5 ml
60 ml
16407655 5 mL 5 ml
16417655 60 mL 60 ml
16427655 450 mL 450 ml
3 options
Código de producto. 16407655
Marca: Cytiva 29343045
Proporciona unión selectiva de fragmentos de ADN para su uso con la secuenciación de próxima generación (NGS) y limpieza de PCR.
El reactivo de selección de tamaño y limpieza de PCR Sera-Mag Select combina las excepcionales características de unión de los Speedbeads de carboxilo Sera-Mag con una solución de unión optimizada en una formulación lista para usar. El rango de tamaños de ADN aislado del proceso puede adaptarse a los requisitos finales del usuario’ ajustando la cantidad de reactivo que se mezcla con un volumen fijo de muestra.
  • Utilice un solo reactivo para la limpieza de PCR y la selección de tamaño
  • Controle fácilmente el tamaño del ADN que se retiene o elimina añadiendo varias proporciones de Sera-Mag Select a su muestra, lo que permite la limpieza de la biblioteca NGS y los fragmentos de PCR, así como la selección de tamaño doble de las bibliotecas
  • Utiliza los mismos protocolos que los reactivos existentes para que pueda integrarse directamente en los flujos de trabajo existentes con una interrupción mínima
  • Sera-Mag Select ofrece una distribución ajustada en la selección de tamaños para una alta recuperación de rendimiento de tamaños de fragmentos específicos
  • Adecuado para flujos de trabajo manuales, de alto rendimiento y automatizados
  • Sera-Mag Select debe almacenarse en el refrigerador a entre 2 °C y 8 °C - No congelar - Almacenar en posición vertical y mantener el frasco bien sellado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente en la selección del tamaño
Cantidad 5 mL