Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de oligo d(T) Sera-Mag™
Código de producto. 12638335 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12638335 100 mL cada uno
12305793 1 ml cada uno
12628335 5 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12638335 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 38152103010350
Adecuadas para capturar o aislar ARNm de una variedad de fuentes. Debido a su estructura similar a la de la coliflor, las partículas magnéticas SeraMag tienen una alta capacidad de unión. Las partículas magnéticas de oligo d(T) contienen oligo(DT)14 unido covalentemente.
  • Son estables desde el punto de vista coloidal y permanecen en suspensión por periodos de tiempo prolongados en ausencia de un campo magnético.
  • Alta capacidad de unión
  • Diámetro de 1,0 μm
  • Alto contenido de oligo d(T) para la unión de ARNm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 % de sólidos (10 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARNm
Cantidad 100 mL
Diámetro (métrico) 1 μm