Descripción
- Son estables desde el punto de vista coloidal y permanecen en suspensión por periodos de tiempo prolongados en ausencia de un campo magnético.
- Alta capacidad de unión
- Diámetro de 1,0 μm
- Alto contenido de oligo d(T) para la unión de ARNm
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 % de sólidos (10 mg/ml) |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ARNm |
| Cantidad | 5 mL |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |