missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Septin-4 Polyclonal antibody specifically detects Septin-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Septin-4 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| N.º de referencia del gen | AAG45673 |
| Alias de gen | Apoptosis-related protein in the TGF-beta signaling pathway, ARTSPeanut-like protein 2, BRADEION, Bradeion beta, Brain protein H5, CE5B3, Cell division control-related protein 2, Cerebral protein 7, H5, hCDCREL-2SEP4, hucep-7, MART, peanut-like 2, peanut-like 2 (Drosophila), PNUTL2CE5B3 beta, septin 4, septin-4, septin-M |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?