Learn More
Septin-11 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30226945 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30226945 100 μL 100 microlitros
30230640 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30226945
Marca: Novus Biologicals NBP335205100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Septin-11 Polyclonal antibody specifically detects Septin-11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Septin-11
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:6000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ10849, septin 11, septin-11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human Septin-11 (NP_060713.1).,, Sequence:, MAVAVGRPSNEELRNLSLSGHVGFDSLPDQLVNKSTSQGFCFNILCVGETGIGKSTLMDTLFNTKFESDPATHNEPGVRLKARSYELQESNVRLKLTIVDTVGFGDQINKDDSYKPIVEY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55752
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG