Learn More
Cytiva Medios de filtración de gel de agarosa Sepharose™
Código de producto. 10695345 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
<10 cm/h
<11,5 cm/h
<14 cm/h
<15 cm/h
<26 cm/h
<30 cm/h
Tamaño de partículas:
45-165 μm
60-200 μm
Intervalo de pH:
De 3 a 12
De 3 a 13
De 4 a 9
Tipo de soporte:
2 % de agarosa
Agarosa al 2 %
Agarosa al 4 %
Agarosa al 6 %
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Caudal Tamaño de partículas Intervalo de pH Tipo de soporte unitSize
10695345 <14 cm/h 45-165 μm De 4 a 9 Agarosa al 6 % 1 litro
10004634 <26 cm/h 45-165 μm De 3 a 13 Agarosa al 2 % 1 litro
10217754 <15 cm/h 60-200 μm De 3 a 13 Agarosa al 2 % 1 litro
10605355 <11,5 cm/h 45-165 μm De 4 a 9 Agarosa al 4 % 1 litro
10359864 <10 cm/h 60-200 μm De 4 a 9 2 % de agarosa 1 litro
10702627 <30 cm/h 45-165 μm De 3 a 12 Agarosa al 6 % 1 litro
6 options
Código de producto. 10695345
Marca: Cytiva 17011001
Choose from a wide range of bead-formed agarose-based gel filtration media. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media shows good separation over a wide molecular weight range.
Soluciones de la Farmacopea Europea
  • Reactivos y soluciones estándar mencionadas en los capítulos 2 y 4 de la actual Farmacopea farmacopea
  • Todos los productos están y probados en conformidad con la Farmacopea farmacopea
  • Se suministra con certificados de análisis
  • El número de lote y la fecha de caducidad se indican en todas las etiquetas del producto
Información de órdenes
Se suministran en recipientes de plástico de 1 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 l
Caudal <14 cm/h
Tamaño de partículas 45-165 μm
Tipo de producto Sepharose Agarose Gel Filtration Media
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Permite la caracterización o limpieza de muestras con componentes de diverso peso molecular
Altura (imperial) 3,94 in
Altura (métrico) 10 cm
Presión máxima 100-200 cm/h, caída de presión cm H2O/altura del lecho=15, altura del lecho 10 cm, 5 cm DI
Intervalo de pH De 4 a 9
Tipo de soporte Agarosa al 6 %
Contenido y almacenamiento 4 a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sepharose 6B, 1 L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol