Descripción
Soluciones de la Farmacopea Europea
- Reactivos y soluciones estándar mencionadas en los capítulos 2 y 4 de la actual Farmacopea farmacopea
- Todos los productos están y probados en conformidad con la Farmacopea farmacopea
- Se suministra con certificados de análisis
- El número de lote y la fecha de caducidad se indican en todas las etiquetas del producto
Información de órdenes
Se suministran en recipientes de plástico de 1 l.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 l |
| Caudal | <15 cm/h |
| Tamaño de partículas | 60-200 μm |
| Tipo de producto | Sepharose Agarose Gel Filtration Media |
| Formato | Gránulo sólido |
| Diámetro interior (métrico) | 5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite la caracterización o limpieza de muestras con componentes de diverso peso molecular |
| Altura (imperial) | 3,94 in |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Presión máxima | 60-120 cm/h, caída de presión cm H2O/altura del lecho=15, altura del lecho 10 cm, 5 cm DI |
| Mostrar más |