Learn More
Cytiva Medios de intercambio iónico Sephadex™
Código de producto. 11594885 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
Desde 30.000 hasta 100.000
Hasta 30.000
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Material MWCO unitSize
11594885 100 g QAE-Sephadex A-25 Hasta 30.000 100 g
11504895 100 g QAE-Sephadex A-50 Desde 30.000 hasta 100.000 100 GR
11584885 500 g DEAE-Sephadex A-50 Desde 30.000 hasta 100.000 500 g
11554885 100 g DEAE-Sephadex A-25 Hasta 30.000 100 g
11564885 500 g DEAE-Sephadex A-25 Hasta 30.000 500 g
11574885 100 g DEAE-Sephadex A-50 Desde 30.000 hasta 100.000 100 g
11514895 100 g CM-Sephadex C-25 Hasta 30.000 100 g
11524895 500 g CM-Sephadex C-25 Hasta 30.000 500 g
11544895 500 g CM-Sephadex C-50 Desde 30.000 hasta 100.000 500 g
11534895 100 g CM-Sephadex C-50 Desde 30.000 hasta 100.000 100 g
11554895 100 g SP-Sephadex C-25 Hasta 30.000 100 GR
11 options
Código de producto. 11594885
Marca: Cytiva 17019001
Separe las moléculas en amplios rangos de peso molecular y pH
Gama de intercambiadores aniónicos (A) y catiónicos (C) débiles y fuertes. Rango de fraccionamiento: A-25 y C-25, hasta 30 000; A-50 y C-50: 30 000–100 000.
Capacidades muy altas, incluso con fuerzas iónicas elevadas
Adsorción no específica muy baja
amplia gama de aplicaciones en laboratorio y escalas de proceso
Adecuadas para técnicas de columnas o lotes
Sencillas y económicas para usar
DEAE Sephadex
  • Intercambiador de aniones débil y fuerte
  • intervalo de pH 2-9
QAE Sephadex
  • Fuerte intercambio aniónico
  • Intervalo de pH: 2-12
CM Sephadex
  • Intercambiador de cationes débil
  • Intervalo de pH: 6-10
SP Sephadex
  • Fuerte intercambio catiónico
  • Intervalo de pH: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Tamaño de partículas De 40 a 120 μm en forma seca
Para utilizar con (equipo) Técnicas de columnas o lotes
Tipo de producto Sephadex Ion Exchange Media
Formato Gránulo esférico sólido
Para utilizar con (aplicación) Separación y purificación de proteínas, polipéptidos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas cargadas mediante técnicas de columnas o lotes
Altura (imperial) De 2 a 5,9 pulgadas
Altura (métrico) De 5 a 15 cm
Tipo de ligando Dietil- (2-hidroxi-propil) Aminoetil
Material QAE-Sephadex A-25
Intervalo de pH De 2 a 12
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
MWCO Hasta 30.000
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C