Learn More
Cytiva Medios de intercambio iónico Sephadex™
Código de producto. 11564885 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
Desde 30.000 hasta 100.000
Hasta 30.000
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
500 g
Código de producto. 11564885
Marca: Cytiva 17017002
Separe las moléculas en amplios rangos de peso molecular y pH
Gama de intercambiadores aniónicos (A) y catiónicos (C) débiles y fuertes. Rango de fraccionamiento: A-25 y C-25, hasta 30 000; A-50 y C-50: 30 000–100 000.
Capacidades muy altas, incluso con fuerzas iónicas elevadas
Adsorción no específica muy baja
amplia gama de aplicaciones en laboratorio y escalas de proceso
Adecuadas para técnicas de columnas o lotes
Sencillas y económicas para usar
DEAE Sephadex
  • Intercambiador de aniones débil y fuerte
  • intervalo de pH 2-9
QAE Sephadex
  • Fuerte intercambio aniónico
  • Intervalo de pH: 2-12
CM Sephadex
  • Intercambiador de cationes débil
  • Intervalo de pH: 6-10
SP Sephadex
  • Fuerte intercambio catiónico
  • Intervalo de pH: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 g
Tamaño de partículas De 40 a 120 μm en forma seca
Para utilizar con (equipo) Técnicas de columnas o lotes
Tipo de producto Sephadex Ion Exchange Media
Formato Gránulo esférico sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Separación y purificación de proteínas, polipéptidos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas cargadas mediante técnicas de columnas o lotes
Altura (imperial) De 2 a 5,9 pulgadas
Altura (métrico) De 5 a 15 cm
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Material DEAE-Sephadex A-25
Intervalo de pH De 2 a 9
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
MWCO Hasta 30.000
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.