Learn More
Cytiva Medios de intercambio iónico Sephadex™
Código de producto. 11544895 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
Desde 30.000 hasta 100.000
Hasta 30.000
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
500 g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Material MWCO unitSize
11544895 500 g CM-Sephadex C-50 Desde 30.000 hasta 100.000 500 g
11504895 100 g QAE-Sephadex A-50 Desde 30.000 hasta 100.000 100 GR
11584885 500 g DEAE-Sephadex A-50 Desde 30.000 hasta 100.000 500 g
11554885 100 g DEAE-Sephadex A-25 Hasta 30.000 100 g
11564885 500 g DEAE-Sephadex A-25 Hasta 30.000 500 g
11574885 100 g DEAE-Sephadex A-50 Desde 30.000 hasta 100.000 100 g
11594885 100 g QAE-Sephadex A-25 Hasta 30.000 100 g
11514895 100 g CM-Sephadex C-25 Hasta 30.000 100 g
11524895 500 g CM-Sephadex C-25 Hasta 30.000 500 g
11534895 100 g CM-Sephadex C-50 Desde 30.000 hasta 100.000 100 g
11554895 100 g SP-Sephadex C-25 Hasta 30.000 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11544895 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17022002
Separe las moléculas en amplios rangos de peso molecular y pH
Gama de intercambiadores aniónicos (A) y catiónicos (C) débiles y fuertes. Rango de fraccionamiento: A-25 y C-25, hasta 30 000; A-50 y C-50: 30 000–100 000.
Capacidades muy altas, incluso con fuerzas iónicas elevadas
Adsorción no específica muy baja
amplia gama de aplicaciones en laboratorio y escalas de proceso
Adecuadas para técnicas de columnas o lotes
Sencillas y económicas para usar
DEAE Sephadex
  • Intercambiador de aniones débil y fuerte
  • intervalo de pH 2-9
QAE Sephadex
  • Fuerte intercambio aniónico
  • Intervalo de pH: 2-12
CM Sephadex
  • Intercambiador de cationes débil
  • Intervalo de pH: 6-10
SP Sephadex
  • Fuerte intercambio catiónico
  • Intervalo de pH: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 g
Tamaño de partículas De 40 a 120 μm en forma seca
Para utilizar con (equipo) Técnicas de columnas o lotes
Tipo de producto Sephadex Ion Exchange Media
Formato Gránulo esférico sólido
Para utilizar con (aplicación) Separación y purificación de proteínas, polipéptidos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas cargadas mediante técnicas de columnas o lotes
Altura (imperial) De 2 a 5,9 pulgadas
Altura (métrico) De 5 a 15 cm
Tipo de ligando Carboximetil
Material CM-Sephadex C-50
Intervalo de pH De 6 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
MWCO Desde 30.000 hasta 100.000
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C