Learn More
Cytiva Medios Sephadex™ G50 Medium
Código de producto. 11564875 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
Código de producto. 11564875
Marca: Cytiva 17004302
Adecuado para filtración en geles
  • Rango de tamaño de partículas de gránulos húmedas: De 100 a 300 μm
  • Rango de fraccionamiento (Mr), proteínas globulares: 1500 a 30.000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 g
Caudal 150 cm/h
Tamaño de partículas De 100 a 300 μm en forma húmeda, de 50 a 150 μm en forma seca
Volumen del lecho De 9 a 11 mg/g
Tipo de producto Sephadex G50 Media
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN a partir de moléculas pequeñas por filtración en gel (separaciones de grupo a gran escala en las que se requieren los caudales altos y bajas presiones de funcionamiento)
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 10 cm
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Tipo de muestra ADN
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C