Learn More
Cytiva Medios finos Sephadex™ G50
Código de producto. p-3676356 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11534875 100 g 100 g
11544875 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11534875
Marca: Cytiva 17004201
Adecuado para filtración en geles
  • Rango de tamaño de partículas 40 a 160 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal Ley de Darcy <
Tamaño de partículas De 34 a 208 μm en forma húmeda, de 20 a 80 μm en forma seca
Volumen del lecho De 9 a 11 mg/g
Tipo de producto Sephadex G50 Media
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de moléculas Mr >30 000 de moléculas Mr<1500 tal como la proteína o el ADN marcado de los tintes no conjugados para la eliminación de pequeños nucleótidos de ácidos nucleicos de cadena más larga.
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 10 cm
Presión máxima mínimo 150 cm/h, altura del lecho 10 cm, columna 5 cm DI
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Tipo de muestra ADN
Contenido y almacenamiento De 4 a 30 °C