Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Tipo de producto | Sephadex G50 Media |
| Formato | Gránulo sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Desalación e intercambio de tampones de biomoléculas |
| Tipo de soporte | Dextrano entrecruzado |
| Tipo de muestra | ADN |
| Contenido y almacenamiento | De 4° a 30 °C |