Descripción
Medio establecido para desalación e intercambio de tampones
- Medio de filtración en gel
- Disponible en grados gruesos, medianos, finos y superfinos
- Todos los grados cumplen con los requisitos de cromatografía a escala de proceso
- Disponible en paquetes de laboratorio o columnas preempaquetadas
Especificaciones:
- Intervalo de trabajo pH: De 2 a 13
- Volumen de la lecho (en agua destilada): De 4 a 6 ml/g
- Rango de fraccionamiento dextranos/proteínas globulares: 1× De 102 a 5 × 103 / 1 × 103 a 5 × 103 Mr
- Máximo caudal/presión de funcionamiento: los gránulos se comportan como esferas rígidas que obedecen a la Ley Darcy's
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 g |
| Caudal | >100 cm/h |
| Tamaño de partículas | De 38 a 235 μm en forma húmeda, >50 μm en forma seca |
| Volumen del lecho | De 4 a 6 ml/g en agua destilada |
| Tipo de producto | Sephadex G-25 Media |
| Formato | Gránulo esférico sólido |
| Diámetro interior (métrico) | 2,6cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Desalinización e intercambio de tampones y eliminación de etiqueta libre en aplicaciones industriales |
| Altura (imperial) | 11,81 in |
| Altura (métrico) | 30 cm |
| Mostrar más |