Learn More
Cytiva Medios Sephadex™ G100
Código de producto. p-3676369 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
1 mL/min
4,2 mL/min
Tamaño de partículas:
De 100 a 310 μm en forma húmeda, de 100 a 310 μm en forma seca
De 25 a 100 μm en forma húmeda, de 10 a 40 μm en forma seca
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de partículas unitSize
11524885 4,2 mL/min De 100 a 310 μm en forma húmeda, de 100 a 310 μm en forma seca 100 g
11544885 1 mL/min De 25 a 100 μm en forma húmeda, de 10 a 40 μm en forma seca 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11524885 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17006001
Comúnmente utilizado para desalar y el intercambio de tampones de biomoléculas muy grandes
  • Disponible en dos rangos de tamaño de partículas
Tamaño de partícula fino
  • Reducción del tamaño de partículas De 40 a 120 μm
  • Proteínas globulares de intervalo de fraccionamiento: 4000 a 150.000
Tamaño de partículas Superfine
  • Reducción del tamaño de partículas De 10 a 40 μm
  • Proteínas globulares de intervalo de fraccionamiento: 4000 a 100.000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Caudal 4,2 mL/min
Tamaño de partículas De 100 a 310 μm en forma húmeda, de 100 a 310 μm en forma seca
Volumen del lecho De 15 a 20 ml/g en agua destilada
Tipo de producto Sephadex G-100 Media
Formato Gránulo sólido
Para utilizar con (aplicación) Útil para desalar e intercambiar tampones de biomoléculas muy grandes
Presión máxima 0,096 bar
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado
Tipo de muestra Biomoléculas grandes
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C