Descripción
- Disponible en dos rangos de tamaño de partículas
Tamaño de partícula fino
- Reducción del tamaño de partículas De 40 a 120 μm
- Proteínas globulares de intervalo de fraccionamiento: 4000 a 150.000
- Reducción del tamaño de partículas De 10 a 40 μm
- Proteínas globulares de intervalo de fraccionamiento: 4000 a 100.000
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 g |
| Caudal | 1 mL/min |
| Tamaño de partículas | De 25 a 100 μm en forma húmeda, de 10 a 40 μm en forma seca |
| Volumen del lecho | De 15 a 20 ml/g en agua destilada |
| Tipo de producto | Sephadex G-100 Media |
| Formato | Gránulo sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Útil para desalar e intercambiar tampones de biomoléculas muy grandes |
| Presión máxima | 0,096 bar |
| Intervalo de pH | De 2 a 10 |
| Tipo de soporte | Dextrano entrecruzado |
| Mostrar más |