Learn More
Cytiva Medios de alta resolución Sephacryl™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
150mL
750mL
Tipo de producto:
Medios Sephacryl S-100
Medios Sephacryl S-200
Medios Sephacryl S-300
Medios Sephacryl S-400
Caudal:
> 125 cm/h
> 150 cm/h
Tamaño de partículas:
50 μm
De 25 a 75 μm
Tamaño de la unidad:
150 ml
750 ml
Descripción
- Purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas
- Medios de filtración en gel que proporcionan alta resolución de forma rápida y sencilla
- Disponible en cinco rangos de fraccionamiento diferentes, permite separaciones reproducibles en un amplio rango de peso molecular
- Medio de bioprocesamiento compatible para aplicaciones industriales y bien establecido en procesos aprobados
- Disponible en diferentes tamaños de envase a granel y prácticos formatos preempaquetados para facilitar la ampliación y el desarrollo de procesos
- Estabilidad física, química y fácil manejo a largo plazo
- La naturaleza hidrófila permite la máxima recuperación y la mínima adsorción no específica
- Tamaño de partícula medio: 50 μ m
- Matriz: Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: 3-11
- Vida útil: 5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | 0,2 M de NaOH, 0,1 M de HCl, 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, SDS al 1 %, etanol al 20 %, propanol al 30 %, acetonitrilo al 30 % (probado a 40 °C durante 1 semana), 0,5 M de NaOH (solo para la limpieza «in stiu») |
| Tipo de producto | Medios Sephacryl S-100 |
| Cantidad | 750mL |
| Altura (imperial) | 5,9 in |
| Altura (métrico) | 15 cm |
| Caudal | > 125 cm/h |
| Presión máxima | 1bar |
| Intervalo de pH | De 3 a 11 |
| Tamaño de partículas | De 25 a 75 μm |
| Tipo de soporte | Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sephacryl S-100 High Resolution, 750 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.