Descripción
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Separase |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | XJ11-1B12 |
| Concentración | 0.9 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 |
| N.º de referencia del gen | Q14674 |
| Alias de gen | Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase |
| Símbolos de los genes | ESPL1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only