missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Separase Antibody (XJ11-1B12), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18065436 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18065436 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18065436

Marca: Novus Biologicals NB100439AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Separase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon XJ11-1B12
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase
Símbolos de los genes ESPL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProtNo. Q14674]
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9700
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.