Learn More
SEP15 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18257509 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18257509 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18257509 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP191629
Rabbit Polyclonal Antibody
44454 Polyclonal specifically detects 44454 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SEP15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O60613
Alias de gen 15 kDa selenoprotein
Símbolos de los genes 43358
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human SEP15The immunogen for this antibody is SEP15 (NP_004252). Peptide Sequence: SDKPKLFRGLQIKYVRGSDPVLKLLDDNGNIAEELSILKWNTDSVEEFLS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9403
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Pig: 100%; Canine: 100%; Human: 100%; Zebrafish: 100%; Rat: 100%; Mouse: 100%; Bovine: 92%; Rainbow trout: 85%.
Reconstitución Centrifuge before reconstitution. Reconstitute in 50μL distilled water to a final antibody concentration 1mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG