Learn More
SENP2 Antibody (SR2130), Novus Biologicals™
Código de producto. 18671824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18671824 100 μg 100 microlitros
18631124 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18671824
Marca: Novus Biologicals NBP322280100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
SENP2 Monoclonal antibody specifically detects SENP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SENP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR2130
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen AXAM2Axam2, DKFZp762A2316, EC 3.4.22, EC 3.4.22.68, KIAA1331sentrin-specific protease 2, Sentrin/SUMO-specific protease SENP2, Smt3ip2, SMT3IP2EC 3.4.22.-, SMT3-specific isopeptidase 2, SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2, SUMO1/sentrin/SMT3 specific protease 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SENP2 (Uniprot #: Q9HC62)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59343
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG