missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SENP2 Antibody (OTI4B3), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18179466 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18179466 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18179466 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274060FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SENP2 Monoclonal specifically detects SENP2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SENP2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B3
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AXAM2Axam2, DKFZp762A2316, EC 3.4.22, EC 3.4.22.68, KIAA1331sentrin-specific protease 2, Sentrin/SUMO-specific protease SENP2, Smt3ip2, SMT3IP2EC 3.4.22.-, SMT3-specific isopeptidase 2, SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2, SUMO1/sentrin/SMT3 specific protease 2
Símbolos de los genes SENP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids SENP2(NP_067640) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59343.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.