missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanilloid R1/TRPV1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18761584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18761584 0.1 mL 0.10 ml
18730144 0.025 mL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18761584

Marca: Novus Biologicals NBP197417

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

Vanilloid R1/TRPV1 Polyclonal specifically detects Vanilloid R1/TRPV1 in Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Negative), Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vanilloid R1/TRPV1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry reported by customer review, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:40, Immunohistochemistry (Negative), Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O35433
Alias de gen Capsaicin receptor, Osm-9-like TRP channel 1, OTRPC1, transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1, transient receptor potential vanilloid 1a, transient receptor potential vanilloid 1b, TrpV1, Vanilloid receptor 1, vanilloid receptor subtype 1, VR1, VR1DKFZp434K0220
Símbolos de los genes TRPV1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the rat TRPV1 protein (between residues 1-50) [Uniprot: O35433]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Sensory Systems
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7442
Especies diana Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.