missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semperit™ Guantes sin polvo de nitrilo Semperguard™ Comfort
Guantes de protección desechables de nitrilo, azul, sin látex, de gran comodidad para el usuario
Marca: Semperit™ 3000004106
Detalles adicionales : Peso : 0.47250kg
Descripción
- Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos. Guante de examen de Clase I CE.
- Formulación de nitrilo especial con resistencia optimizada a aceites y grasas, buena resistencia a desgarros
- Excelente comodidad de uso
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
- El solucionador de problemas de un solo uso que protege las manos contra salpicaduras químicas y durante el procesamiento de alimentos grasos.
- Sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
- Color azul de señal: aptos para zonas sometidas a las normas HACCP–