missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 7A Antibody (MM0537-99D22), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18018157 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18018157 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18018157 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP211884AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Semaphorin 7A Monoclonal specifically detects Semaphorin 7A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Semaphorin 7A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0537-99D22
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD108 antigen, CD108MGC126696, CDw108, H-SEMA-K1, H-Sema-L, JMH, JMH blood group antigen, John-Milton-Hargen human blood group Ag, MGC126692, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin)7A, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin)7A (JMH blood group), sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, 7A, Sema K1, Sema L, SEMAK1, SEMALJohn Milton Hagen blood group H-Sema K1, semaphorin 7A, GPI membrane anchor (John Milton Hagen blood group), semaphorin K1, semaphorin L, semaphorin-7A, semaphorin-K1, Semaphorin-L
Símbolos de los genes SEMA7A
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Human recombinant Semaphorin 7A (extracellular domain)
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8482
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.