missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Semaphorin 7A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 7A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Semaphorin 7A |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 310829 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD108 antigen, CD108MGC126696, CDw108, H-SEMA-K1, H-Sema-L, JMH, JMH blood group antigen, John-Milton-Hargen human blood group Ag, MGC126692, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin)7A, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin)7A (JMH blood group), sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, 7A, Sema K1, Sema L, SEMAK1, SEMALJohn Milton Hagen blood group H-Sema K1, semaphorin 7A, GPI membrane anchor (John Milton Hagen blood group), semaphorin K1, semaphorin L, semaphorin-7A, semaphorin-K1, Semaphorin-L |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 7A, His47-Ala648, Accession # O75326 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?