Descripción
Semaphorin 6B Polyclonal specifically detects Semaphorin 6B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Semaphorin 6B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9H3T3 |
| Alias de gen | sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6B, SEMAN, semaphorin VIB, semaphorin Z, semaphorin-6B, semaphorin-6Ba, SEMA-VIB, semaZ, SEM-SEMA-Y, UNQ1907/PRO4353 |
| Símbolos de los genes | SEMA6B |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |