Learn More
Semaphorin 6A Antibody (001), HRP , Novus Biologicals™
Código de producto. 18604851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18604851 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604851
Marca: Novus Biologicals NBP289833H
Rabbit Monoclonal Antibody
Semaphorin 6A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 6A in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Semaphorin 6A
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 001
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen KIAA1368HT018, SEMA, sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A, Sema VIA, SEMA6A1, SEMA6A-1, semaphorin 6A-1, Semaphorin VIA, semaphorin-6A, Semaphorin-6A-1, SEMAQ, VIA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Semaphorin 6A (NP_065847.1; Met1-Thr649).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57556
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG