Learn More
Semaphorin 4D/CD100 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18791510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18791510 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18791510
Marca: Novus Biologicals NB10093561JF646
Rabbit Polyclonal Antibody
Semaphorin 4D/CD100 Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 4D/CD100 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Semaphorin 4D/CD100
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A8, CD100 antigen, CD100M-sema-G, coll-4, FLJ33485, FLJ34282, FLJ39737, FLJ46484, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4D, MGC169138, MGC169141, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4D, semaphorin-4D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues 147-158 [GKNEDGKGRCPF] of the human CD100 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG