missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 4D/CD100 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18578260 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18578260 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18578260

Marca: Novus Biologicals NB10093562B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Semaphorin 4D/CD100 Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 4D/CD100 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Semaphorin 4D/CD100
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen A8, CD100 antigen, CD100M-sema-G, coll-4, FLJ33485, FLJ34282, FLJ39737, FLJ46484, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4D, MGC169138, MGC169141, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4D, semaphorin-4D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues 777-788 [KPKSDFCDREQS] of the human CD100 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.