missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 4D/CD100 Antibody (A8), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18153723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18153723 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18153723

Marca: Novus Biologicals NBP225198C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Semaphorin 4D/CD100 Monoclonal specifically detects Semaphorin 4D/CD100 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Cell Surface).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Semaphorin 4D/CD100
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon A8
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, Flow (Cell Surface)
N.º de referencia del gen NP_006369
Alias de gen A8, CD100 antigen, CD100M-sema-G, coll-4, FLJ33485, FLJ34282, FLJ39737, FLJ46484, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4D, MGC169138, MGC169141, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4D, semaphorin-4D
Símbolos de los genes SEMA4D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA-activated human lymphocytes were used as the immunogen for the CD100 antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10507
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.