Learn More
Semaphorin 4D/CD100 Antibody (5H6E3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18243431 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18243431 0.1 mL 0.10 ml
18654218 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18243431
Marca: Novus Biologicals NBP261663
Mouse Monoclonal Antibody
Semaphorin 4D/CD100 Monoclonal specifically detects Semaphorin 4D/CD100 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Semaphorin 4D/CD100
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5H6E3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen A8, CD100 antigen, CD100M-sema-G, coll-4, FLJ33485, FLJ34282, FLJ39737, FLJ46484, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4D, MGC169138, MGC169141, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4D, semaphorin-4D
Símbolos de los genes SEMA4D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD100 (AA: extra 590-734) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 96.2 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1