missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 4A Antibody (757129), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588979 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588979 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588979

Marca: Novus Biologicals FAB8166L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Semaphorin 4A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 4A in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Semaphorin 4A
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 757129
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CORD10, RP35, Sema B, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4A, SEMAB, semaphorin-4A, Semaphorin-B, SemB, SEMBFLJ12287
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4A, Thr33-Trp638, Accession # Q62178
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64218
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.