missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Semaphorin 3C Monoclonal specifically detects Semaphorin 3C in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Semaphorin 3C |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RM0315-7F18 |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS with No Preservative |
| Alias de gen | (semaphorin) 3C, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema E, SEMAE, semaphorin E, semaphorin-3C, Semaphorin-E, SemE |
| Símbolos de los genes | SEMA3C |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?