Descripción
Semaphorin 3B Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 3B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Semaphorin 3B |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | (semaphorin) 3B, LUCA-1, SemA, Sema A(V), sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema V, sema5, SEMA5FLJ34863, SEMAA, semaphorin A, semaphorin V, semaphorin-3B, Semaphorin-V, semaV |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 569-748 of human SEMA3B (NP_001005914.1). SSRPALLEHKVFGVEGSSAFLECEPRSLQARVEWTFQRAGVTAHTQVLAEERTERTARGLLLRRLRRRDSGVYLCAAVEQGFTQPLRRLSLHVLSATQAERLARAEEAAPAAPPGPKLWYRDFLQLVEPGGGGSANSLRMCRPQPALQSLPLESRRKGRNRRTHAPEPRAERGPRSATHW |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |