missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 3A Antibody (215803) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173906 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30173906 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30173906 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1250JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Semaphorin 3A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 3A in Human samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno Semaphorin 3A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 215803
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen (semaphorin) 3A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3A, SemD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 3A, Lys26-Val771 (Arg555Ala, Arg552Ala), Accession # Q14563
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10371
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.