missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 3A Antibody (215803) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18656273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18656273 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18656273

Marca: Novus Biologicals FAB1250B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Semaphorin 3A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 3A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Semaphorin 3A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 215803
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen (semaphorin) 3A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3A, SemD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 3A, Lys26-Val771 (Arg555Ala, Arg552Ala), Accession # Q14563
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10371
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.