Learn More
SEMA7A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SEMA7A |
|---|---|
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16898104
|
Proteintech
18070-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16888104
|
Proteintech
18070-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD108 (Sema7A) is a GPI-anchored semaphorin family member, which enhances central and peripheral axonal growth and is required for proper axon track formation during embryogenesis. CD108 also regulates osteoclast differentiation and pre-osteoblastic cell migration, and in immune system affects cell proliferation, chemotaxis and cytokine release. On erythrocytes CD108 defines the JMH (John-Milton-Hagen) human blood group. CD108 signalizes through its receptors - plexin C1 and beta1 integrins.Especificaciones
| SEMA7A | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| O75326, Q9QUR8 | |
| 20361, 8482 | |
| SEMA7A Fusion Protein Ag12707 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SEMA7A |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD108, CDw108, H SEMA K1, H Sema L, JMH, JMH blood group antigen, Sema K1, Sema L, SEMA7A, SEMAK1, SEMAL, Semaphorin 7A, Semaphorin K1, Semaphorin L | |
| SEMA7A | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |