Learn More
SEMA7A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16888104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888104 150 μL 150 microlitros
16898104 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16888104
Marca: Proteintech 180701AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CD108 (Sema7A) is a GPI-anchored semaphorin family member, which enhances central and peripheral axonal growth and is required for proper axon track formation during embryogenesis. CD108 also regulates osteoclast differentiation and pre-osteoblastic cell migration, and in immune system affects cell proliferation, chemotaxis and cytokine release. On erythrocytes CD108 defines the JMH (John-Milton-Hagen) human blood group. CD108 signalizes through its receptors - plexin C1 and beta1 integrins.
Especificaciones
Antígeno SEMA7A
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SEMA7A
N.º de referencia del gen O75326, Q9QUR8
Alias de gen CD108, CDw108, H SEMA K1, H Sema L, JMH, JMH blood group antigen, Sema K1, Sema L, SEMA7A, SEMAK1, SEMAL, Semaphorin 7A, Semaphorin K1, Semaphorin L
Símbolos de los genes SEMA7A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SEMA7A Fusion Protein Ag12707
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20361, 8482
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG