missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seladin 1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591084 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591084 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591084 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298505AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Seladin 1 Polyclonal antibody specifically detects Seladin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Seladin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 24-dehydrocholesterol reductaseNbla03646, DCE, desmosterol-to-cholesterol enzyme, Diminuto/dwarf1 homolog, EC 1.3.1.72, KIAA0018SELADIN1, seladin 1,3-beta-hydroxysterol delta-24-reductase, seladin-1, selective AD indicator 1,3 beta-hydroxysterol delta 24-reductase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Seladin 1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.