missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
SECISBP2 Polyclonal antibody specifically detects SECISBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
| Antígeno | SECISBP2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DKFZp686C09169, SBP2SECIS-binding protein 2, SECIS binding protein 2, selenocysteine insertion sequence binding protein 2, selenocysteine insertion sequence-binding protein 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 804 to 854 of human SECIS Binding Protein 2 using the numbering given in entry NP_076982.3 (GeneID 79048). |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?