Learn More
SEC6 Antibody (9H5), Novus Biologicals™
Código de producto. p-5323631 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.20 miligramo
25 microgramos
18006637 0.025 mg 25 microgramos
18058828 0.05 mg 0.05 miligramo
18105700 0.2 mg 0.20 miligramo
3 options
Código de producto. 18006637
Marca: Novus Biologicals NBP1975000.025MG
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
SEC6 Monoclonal specifically detects SEC6 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SEC6
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9H5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:250, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunoblotting
Formulación PBS (pH 7.2) and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen exocyst complex component 3, Exocyst complex component Sec6, Sec 6 homolog, SEC6, SEC6L1, SEC6-like 1, SEC6-like 1 (S. cerevisiae), Sec6p
Símbolos de los genes EXOC3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant rat Sec6.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11336
Especies diana Chicken, Mouse, Sheep, Rabbit, Pig, Monkey, Rat, Human, Canine, Bovine, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only