missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEC22B Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18720240 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18720240 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18720240

Marca: Novus Biologicals NBP237701DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SEC22B Polyclonal antibody specifically detects SEC22B in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ERS24, ERS-24sec22b, SEC22 vesicle trafficking protein homolog B (S. cerevisiae), SEC22 vesicle trafficking protein homolog B (S. cerevisiae) (gene/pseudogene), SEC22 vesicle trafficking protein-like 1, SEC22 vesicle trafficking protein-like 1 (S. cerevisiae), SEC22 vesicle-trafficking protein homolog B, SEC22 vesicle-trafficking protein-like 1, SEC22, vesicle trafficking protein (S. cerevisiae)-like 1, SEC22L1ER-Golgi SNARE of 24 kDa, vesicle-trafficking protein SEC22b
Inmunógeno This antibody maps to a region between residue 100 to 150 of human SEC22 Vesicle Trafficking Protein Homolog B using the numbering given in entry NP_004883.3 (GeneID 9554).
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9554
Isotype IgG
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.