missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEC13 Antibody (1280B), DyLight 680, R&D Systems™

Código de producto. 18057303 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18057303 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18057303

Marca: Novus Biologicals MAB90551FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SEC13 Monoclonal specifically detects SEC13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SEC13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1280B
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen D3S1231ESEC13L1npp-20, protein SEC13 homolog, SEC13 (S. cerevisiae)-like 1, SEC13 homolog (S. cerevisiae), SEC13L1, SEC13-like 1 isoform, SEC13-like protein 1, SEC13-related protein, SEC13RSEC13-like 1 (S. cerevisiae)
Símbolos de los genes SEC13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno rhSEC13 aa123-322
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6396
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.